Print…
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Apremilast Impurity 28
B24762.06 B24762.14 B24762.22
B24762.06EA 53.1 EUR
B24762.06 B24762.14 B24762.22
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥99%
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 1131-52-8 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 51-53° MDL No.: MFCD00010128
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.20 g/mol
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010128
Número CAS: 1131-52-8