Print…
Palladium(II) nitrate (4 - 5% Pd) (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
45512.NB 45512.ND
45512.NBEA 1220 EUR
45512.NB 45512.ND
Palladium(II) nitrate (4 - 5% Pd) (w/w) em solução aquosa
Palladium(II) nitrate
CAS No.: 10102-05-3 Molecular Formula: N2O6Pd Formula Weight: 230.43 Physical Form: Liquid Appearance: Brown to yellow to orange UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011169
Fórmula: N₂O₆Pd
Peso Molecular: 230.43 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011169
Número CAS: 10102-05-3
EINECS: 233-265-8
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07124