Print…
Palladium(II) nitrate 10% em ácido nítrico 10%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
380040-10ML 380040-50ML
SIAL380040-10MLEA 183 EUR
SIAL380040-10ML SIAL380040-50ML
Palladium(II) nitrate 10% em ácido nítrico 10%, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) nitrate
Fórmula: N₂O₆Pd
Número MDL : MFCD00011169
Número CAS: 10102-05-3
EINECS: 233-265-8
UN: 3264
ADR: ,II