Print…
3,4'-Diaminodiphenyl ether ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Aminophenoxy)aniline, 3,4'-Oxydianiline
D1924-25G D1924-5G
TCIAD1924-25GEA 83 EUR
TCIAD1924-25G TCIAD1924-5G
3,4'-Diaminodiphenyl ether ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3,4'-Diaminodiphenyl ether
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O
Número MDL : MFCD00036097
Número CAS: 2657-87-6
EINECS: 220-190-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=545d746ebd9fd6094eb8e9ccc0d0002f3a4e8b56&vid=545d746ebd9fd6094eb8e9ccc0d0002f3a4e8b56&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %