Print…
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l em THF
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
225770-100ML 225770-1L 225770-200L 225770-20L 225770-800ML 225770-8L 225770-4X25ML
SIAL225770-100MLEA 82.1 EUR
SIAL225770-100ML SIAL225770-1L SIAL225770-200L SIAL225770-20L SIAL225770-800ML SIAL225770-8L SIAL225770-4X25ML
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l em THF
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈LiNSi₂
Peso Molecular: 167.33 g/mol
Número MDL : MFCD00008261
Número CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2924
ADR: 3 II