Print…
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
577928-100ML 577928-800ML
SIAL577928-100MLEA 102 EUR
SIAL577928-100ML SIAL577928-800ML
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈LiNSi₂
Peso Molecular: 167.33 g/mol
Número MDL : MFCD00008261
Número CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6