Print…
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1.0 mol/l em éter metil tert-butílico, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
345671000 345678000
345671000.EA 140 EUR
345671000. 345678000.
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1.0 mol/l em éter metil tert-butílico, AcroSeal®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈LiNSi₂
Peso Molecular: 167.33 g/mol
Ponto de ebulição: 55…56 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008261
Número CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2924
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear to hazy yellow to brown Solution
Titration Active base 21 to 25 % (as LiNSi)