Print…
Methyl dimethoxyacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
414180250 414180050
ACRO414180250EA 120 EUR
ACRO414180250 ACRO414180050
Methyl dimethoxyacetate 98%
Methyl dimethoxyacetate
Fórmula: C₅H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 160…163 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008484
Número CAS: 89-91-8
EINECS: 201-950-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %