Telúrio solução padrão 1.000 mg/l Te em 10% ácido nítrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86715.180EA
38.2
EUR
86715.180
86715.260
Telúrio solução padrão 1.000 mg/l Te em 10% ácido nítrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Tellurium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%