Zircónio solução padrão 1.000 mg/l Zr em 5% ácido nítrico com ácido fluorídrico (max. 1%) AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86726.180EA
63.1
EUR
86726.180
86726.260
Zircónio solução padrão 1.000 mg/l Zr em 5% ácido nítrico com ácido fluorídrico (max. 1%) AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Zirconium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%