Print…
Dihydrojasmone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W376302-100G-K W376302-1KG-K W376302-5KG-K
SIALW376302-100G-KEA 95 EUR
SIALW376302-100G-K SIALW376302-1KG-K SIALW376302-5KG-K
Dihydrojasmone, Sigma-Aldrich®
Dihydrojasmone
Fórmula: C₁₁H₁₈O
Número MDL : MFCD00036480
Número CAS: 1128-08-1
EINECS: 214-434-5