Dihydrojasmone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A19298.14
A19298.22
A19298.14EA
31.3
EUR
A19298.14
A19298.22
Dihydrojasmone ≥97%
Dihydrojasmone
Purity: 97%
CAS No.: 1128-08-1
Molecular Formula: C11H18O
Formula Weight: 166.26
Flash Point: 121°(250°F)
Refractive Index: 1.479
Boiling Point: 120-121°/12mm
Beilstein Reference: 1906471
MDL No.: MFCD00036480
Fórmula:
C₁₁H₁₈O Ponto de ebulição: 120…121 °C (12 mmHg) Densidade: 0,91 Ponto de Inflamação: 121 °C (250 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036480 Número CAS: 1128-08-1 EINECS: 214-434-5 |