Print…
Isopentyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0676-25G I0676-500G I0676-250G
TCIAI0676-25GEA 17 EUR
TCIAI0676-25G TCIAI0676-500G TCIAI0676-250G
Isopentyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
Isopentyl isobutyrate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 169°C
Ponto de Inflamação: 52°C
Número MDL : MFCD00053719
Número CAS: 2050-01-3
EINECS: 218-078-1
UN: 2620
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a6a22c1ddbc4de6c8bcbeb03d8c0a3dffa780d5&vid=5a6a22c1ddbc4de6c8bcbeb03d8c0a3dffa780d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %