Print…
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 M em THF/etilbenzeno, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
347701000 347708000
347701000.EA 60 EUR
347701000. 347708000.
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 M em THF/etilbenzeno, AcroSeal®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈LiNSi₂
Peso Molecular: 167.33 g/mol
Densidade: 0.89 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008261
Número CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2924
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Active base 18 to 22 % (as LiNSi)