3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L06240.18
L06240.30
L06240.09
L06240.18EA
65.5
EUR
L06240.18
L06240.30
L06240.09
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 23598-72-3
Molecular Formula: C11H8ClNO3
Formula Weight: 237.64
Melting Point: 187-192°
Beilstein Reference: 791928
Fórmula:
C₁₁H₈ClNO₃ Ponto de Fusão: 187…192 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020813 Número CAS: 23598-72-3 EINECS: 245-770-0 |