Print…
9-Ethynyl-9-fluorenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 9-Ethynyl-9H-fluoren-9-ol
L09717.03 L09717.06
L09717.03EA 39 EUR
L09717.03 L09717.06
9-Ethynyl-9-fluorenol ≥98%
9-Ethynyl-9-fluorenol
Purity: 98% CAS No.: 13461-74-0 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.25 Melting Point: 109-110° Beilstein Reference: 2104685
Fórmula: C₁₅H₁₀O
Peso Molecular: 206.25 g/mol
Ponto de Fusão: 109…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041555
Número CAS: 13461-74-0