Print…
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
149837-100G 149837-25G 149837-5G
SIAL149837-100GEA 247 EUR
SIAL149837-100G SIAL149837-25G SIAL149837-5G
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate), Sigma-Aldrich®
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate)
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₃
Número MDL : MFCD00006703
Número CAS: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2