Print…
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate) 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
165350250 165351000 165352500
ACRO165350250EA 92.8 EUR
ACRO165350250 ACRO165351000 ACRO165352500
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate) 99+%
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate)
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₃
Ponto de ebulição: 125…128 °C (,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 63…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006703
Número CAS: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 66 °C
HPLC ≥99.0 %