Print…
1,2-Benzisoxazole ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B0969-5G B0969-25G
TCIAB0969-5GEA 103 EUR
TCIAB0969-5G TCIAB0969-25G
1,2-Benzisoxazole ≥96.0% (por GC)
1,2-Benzisoxazole
Fórmula: C₇H₅NO
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Inflamação: 86°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005852
Número CAS: 271-95-4
EINECS: 205-983-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74debaea59ec692b6666e319fcfdc846707e97e1&vid=74debaea59ec692b6666e319fcfdc846707e97e1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %