Print…
D-(-)-Isoascorbic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0520-25G A0520-500G
TCIAA0520-25GEA 16 EUR
TCIAA0520-25G TCIAA0520-500G
D-(-)-Isoascorbic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
D-(-)-Isoascorbic acid
Fórmula: C₆H₈O₆
Número MDL : MFCD00005378
Número CAS: 89-65-6
EINECS: 201-928-0
Merck Index: 14,05126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbd57834ee0719ce2bff91af8c97a465335486d9&vid=dbd57834ee0719ce2bff91af8c97a465335486d9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -19.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency