Print…
D-(-)-Isoascorbic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W241008-1KG-K W241008-5KG-K
SIALW241008-1KG-KEA 84.3 EUR
SIALW241008-1KG-K SIALW241008-5KG-K
D-(-)-Isoascorbic acid, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Isoascorbic acid
Fórmula: C₆H₈O₆
Número MDL : MFCD00005378
Número CAS: 89-65-6
EINECS: 201-928-0