Print…
D-(-)-Isoascorbic acid ≥98% (por análise titulométrica)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36366.22 36366.36
36366.22EA 56.9 EUR
36366.22 36366.36
D-(-)-Isoascorbic acid ≥98% (por análise titulométrica)
D-(-)-Isoascorbic acid
Purity: 99% CAS No.: 89-65-6 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,5126 MDL No.: MFCD00005378
Fórmula: C₆H₈O₆
Ponto de Fusão: 169…172 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005378
Número CAS: 89-65-6
EINECS: 201-928-0
Merck Index: 14,5126