(±)-Jasmonic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos:
(±)-1α,2β-3-Oxo-2-(cis-2-pentenyl)cyclopentaneacetic acid
88300-1
88300-250
88300-500
88300-100
CAYM88300-1EA
388
EUR
CAYM88300-1
CAYM88300-250
CAYM88300-500
CAYM88300-100
(±)-Jasmonic acid
(±)-Jasmonic acid
Fórmula:
C₁₂H₁₈O₃ Peso Molecular: 210.27 g/mol |
Número MDL :
MFCD04221274 Número CAS: 77026-92-7 |