Print…
2,7-Di-tert-butylfluorene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
543306-25G 543306-5G
SIAL543306-25GEA 697 EUR
SIAL543306-25G SIAL543306-5G
2,7-Di-tert-butylfluorene, Sigma-Aldrich®
2,7-Di-tert-butylfluorene
Fórmula: C₂₁H₂₆
Peso Molecular: 278.43 g/mol
Número MDL : MFCD03093998
Número CAS: 58775-05-6