2,7-Di-tert-butylfluorene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H55430.06
H55430.14
H55430.06EA
113
EUR
H55430.06
H55430.14
2,7-Di-tert-butylfluorene ≥97%
2,7-Di-tert-butylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 58775-05-6
Molecular Formula: C21H26
Formula Weight: 278.43
Melting Point: 121-124°
MDL No.: MFCD03093998
Fórmula:
C₂₁H₂₆ Ponto de Fusão: 121…124 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03093998 Número CAS: 58775-05-6 |