Print…
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate ∼92% em ácido 2-etil-hexanoico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bismuth 2-ethylhexanoate
45500.06 45500.14 45500.22
45500.06EA 34.4 EUR
45500.06 45500.14 45500.22
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate ∼92% em ácido 2-etil-hexanoico
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Purity: 92% CAS No.: 67874-71-9 Molecular Formula: C24H45BiO6 Formula Weight: 638.61 Physical Form: Liquid
Fórmula: C₂₄H₄₅BiO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043803
Número CAS: 67874-71-9
EINECS: 267-499-7