Print…
4-Phenylpyridine-N-oxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P1406-25G P1406-5G
TCIAP1406-25GEA 829 EUR
TCIAP1406-25G TCIAP1406-5G
4-Phenylpyridine-N-oxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Phenylpyridine-N-oxide
Fórmula: C₁₁H₉NO
Número MDL : MFCD00006208
Número CAS: 1131-61-9
EINECS: 214-467-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d77c7ac7dad0ba7e5c07fdcb8bae1a92b9e3fb&vid=e4d77c7ac7dad0ba7e5c07fdcb8bae1a92b9e3fb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C