Print…
Sodium isonicotinate ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isonicotinic acid sodium salt, Sodium Isonicotinate, Pyridine-4-carboxylic acid sodium salt, Sodium Pyridine-4-carboxylate
P0991-25G P0991-250G
TCIAP0991-25GEA 36 EUR
TCIAP0991-25G TCIAP0991-250G
Sodium isonicotinate ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium isonicotinate
Fórmula: C₆H₄NNaO₂
Número MDL : MFCD00064868
Número CAS: 16887-79-9
EINECS: 200-215-1
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency