Print…
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32251.18 H32251.09
H32251.18EA 170 EUR
H32251.18 H32251.09
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 5453-67-8 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Melting Point: 119-122° MDL No.: MFCD00134493
Fórmula: C₉H₉NO₄
Ponto de Fusão: 119…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134493
Número CAS: 5453-67-8
EINECS: 226-697-3