Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate
A17250.06
A17250.14
A17250.22
A17250.06EA
53.4
EUR
A17250.06
A17250.14
A17250.22
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 881-86-7
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Melting Point: 160-163°
Beilstein Reference: 172251
Fórmula:
C₉H₉NO₄ Ponto de Fusão: 160…163 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00034767 Número CAS: 881-86-7 |