Print…
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
M2159-1G M2159-5G
TCIAM2159-1GEA 25 EUR
TCIAM2159-1G TCIAM2159-5G
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₈BNO₃
Peso Molecular: 152.95 g/mol
Ponto de Fusão: 145°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03411572
Número CAS: 163105-90-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=982d96e4ca338ed34b58f2b3952f1a50e6590efc&vid=982d96e4ca338ed34b58f2b3952f1a50e6590efc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %