Print…
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
684589-1G 684589-5G
SIAL684589-1GEA 47 EUR
SIAL684589-1G SIAL684589-5G
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₈BNO₃
Peso Molecular: 152.95 g/mol
Número MDL : MFCD03411572
Número CAS: 163105-90-6