2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20094.03
L20094.06
L20094.03EA
70.8
EUR
L20094.03
L20094.06
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 163105-90-6
Molecular Formula: C6H8BNO3
Formula Weight: 152.95
Melting Point: 136-138°
MDL No.: MFCD03411572
Fórmula:
C₆H₈BNO₃ Ponto de Fusão: 136…138 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03411572 Número CAS: 163105-90-6 |