Print…
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L20422.03 L20422.06 L20422.MD
L20422.03EA 158 EUR
L20422.03 L20422.06 L20422.MD
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid 98%
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 854373-97-0 Molecular Formula: C7H10BNO3 Formula Weight: 166.97 MDL No.: MFCD06201036
Fórmula: C₇H₁₀BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06201036
Número CAS: 854373-97-0