Print…
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55609.03 H55609.06
H55609.03EA 45.1 EUR
H55609.03 H55609.06
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₃IN
Peso Molecular: 297.02 g/mol
Ponto de Fusão: 50…55 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458091
Número CAS: 101066-87-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III