Print…
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50452.03 H50452.MD
H50452.03EA 111 EUR
H50452.03 H50452.MD
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 137736-06-2 Molecular Formula: C13H9FO2 Formula Weight: 216.21 MDL No.: MFCD01631896
Fórmula: C₁₃H₉FO₂
Peso Molecular: 216.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631896
Número CAS: 137736-06-2