Print…
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H34259.MD H34259.03
H34259.MDEA 37.9 EUR
H34259.MD H34259.03
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 320423-61-8 Molecular Formula: C13H9FO2 Formula Weight: 216.21 MDL No.: MFCD01568770
Fórmula: C₁₃H₉FO₂
Peso Molecular: 216.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01568770
Número CAS: 320423-61-8