Print…
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50847.03 H50847.MD
H50847.03EA 267 EUR
H50847.03 H50847.MD
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 902836-82-2 Molecular Formula: C13H8ClFO2 Formula Weight: 250.66 MDL No.: MFCD08061024
Fórmula: C₁₃H₈ClFO₂
Peso Molecular: 250.66 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061024
Número CAS: 902836-82-2