2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17515.03
L17515.06
L17515.03EA
71.1
EUR
L17515.03
L17515.06
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 20028-53-9
Molecular Formula: C7H6ClNO
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 68-74°
Beilstein Reference: 2716096
Fórmula:
C₇H₆ClNO Ponto de Fusão: 68…74 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02093936 Número CAS: 20028-53-9 |