4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
H31702.03
H31702.06
H31702.03EA
72.7
EUR
H31702.03
H31702.06
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 69240-56-8
Molecular Formula: C13H9BrO2
Formula Weight: 277.12
Melting Point: 69-73°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD08276811
Fórmula:
C₁₃H₉BrO₂ Ponto de Fusão: 69…73 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08276811 Número CAS: 69240-56-8 ADR: 9,III |