Print…
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bismuth 2-ethylhexanoate
36710.14 36710.22 36710.06
36710.14EA 170 EUR
36710.14 36710.22 36710.06
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 67874-71-9 Molecular Formula: C24H45BiO6 Formula Weight: 638.61 Physical Form: Viscous liquid MDL No.: MFCD00043803
Fórmula: C₂₄H₄₅BiO₆
Peso Molecular: 638.598 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043803
Número CAS: 67874-71-9
EINECS: 267-499-7