Print…
2-Acetoxyisobutyroyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Acetoxyisobutyryl chloride,2-Acetoxy-2-methylpropionyl chloride, 1-Chloro-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate, 2-Acetoxyisobutyryl Chloride, Chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate
A1120-25G A1120-5G
TCIAA1120-25GEA 102 EUR
TCIAA1120-25G TCIAA1120-5G
2-Acetoxyisobutyroyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-Acetoxyisobutyroyl chloride
Fórmula: C₆H₉ClO₃
Peso Molecular: 164.59 g/mol
Ponto de ebulição: 70°C
Ponto de Inflamação: 68°C
Número MDL : MFCD00000708
Número CAS: 40635-66-3
EINECS: 255-016-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bfecc9493f80070973847e3bd49440151a9564c&vid=2bfecc9493f80070973847e3bd49440151a9564c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %