Print…
2-Acetoxyisobutyroyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: α-Acetoxyisobutyryl chloride,2-Acetoxy-2-methylpropionyl chloride, 1-Chloro-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate, 2-Acetoxyisobutyryl Chloride, Chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
326178-25G 326178-5G
SIAL326178-25GEA 151 EUR
SIAL326178-25G SIAL326178-5G
2-Acetoxyisobutyroyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Acetoxyisobutyroyl chloride
Fórmula: C₆H₉ClO₃
Peso Molecular: 164.59 g/mol
Número MDL : MFCD00000708
Número CAS: 40635-66-3
EINECS: 255-016-2
UN: 3265
ADR: 8 II