Print…
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Acetoxy-2-methylpropionyl bromide
L11592.14 L11592.22
L11592.14EA 79.4 EUR
L11592.14 L11592.22
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
2-Acetoxyisobutyroyl bromide
Purity: 96% CAS No.: 40635-67-4 Molecular Formula: C6H9BrO3 Formula Weight: 209.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4570 Boiling Point: 100-110°/25mm Beilstein Reference: 2432585 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040923
Fórmula: C₆H₉BrO₃
Peso Molecular: 209.05 g/mol
Ponto de ebulição: 100…110 °C (25 mmHg)
Densidade: 1.420
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00040923
Número CAS: 40635-67-4
UN: 3265
ADR: 8 II