Print…
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, Clofibric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
C0940-25G C0940-500G
TCIAC0940-25GEA 28 EUR
TCIAC0940-25G TCIAC0940-500G
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₁ClO₃
Peso Molecular: 214.65 g/mol
Número MDL : MFCD00004192
Número CAS: 882-09-7
EINECS: 212-925-9
Merck Index: 14,02378
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38b67ac14f88f316fd4a9ac3e10060f3bd6a23ed&vid=38b67ac14f88f316fd4a9ac3e10060f3bd6a23ed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency