Print…
2-Bromoisobutyryl bromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
403090050 403091000 403095000
ACRO403090050EA 26.6 EUR
ACRO403090050 ACRO403091000 ACRO403095000
2-Bromoisobutyryl bromide 98%
2-Bromoisobutyryl bromide
Fórmula: C₄H₆Br₂O
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000122
Número CAS: 20769-85-1
EINECS: 244-017-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %