Print…
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
G0193-100G G0193-25G
TCIAG0193-100GEA 218 EUR
TCIAG0193-100G TCIAG0193-25G
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl)
Fórmula: C₂H₇ClN₂O
Número MDL : MFCD00013008
Número CAS: 1668-10-6
EINECS: 216-789-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7100d4eaac98606c24c072fd3877e98fb30bcdd&vid=d7100d4eaac98606c24c072fd3877e98fb30bcdd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency