Print…
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
120060250 120061000
ACRO120060250EA 77.8 EUR
ACRO120060250 ACRO120061000
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl)
Fórmula: C₂H₇ClN₂O
Ponto de Fusão: 204 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013008
Número CAS: 1668-10-6
EINECS: 216-789-1
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
TLC ≤1 % Glycine