Print…
N-Palmitoyl taurine
Fornecedor: Cayman Chemical
10005611-1 10005611-10 10005611-5
CAYM10005611-1EA 138 EUR
CAYM10005611-1 CAYM10005611-10 CAYM10005611-5
N-Palmitoyl taurine
N-Palmitoyl taurine
Fórmula: C₁₈H₃₇NO₄S
Número CAS: 83982-06-3