Print…
N-Docosanoyl taurine
Fornecedor: Cayman Chemical
10007288-1 10007288-10 10007288-5
CAYM10007288-1EA 156 EUR
CAYM10007288-1 CAYM10007288-10 CAYM10007288-5
N-Docosanoyl taurine
N-Docosanoyl taurine
Fórmula: C₂₄H₄₉NO₄S
Número CAS: 783284-48-0